Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Artikelnummer. 11732354 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
100 mm
150 mm
300 mm
500 mm
Säulenkapazität:
1,5 ml
4 mL
6 mL
12 mL
19 mL
Menge:
1
10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Packungsgröße
11732354 300 mm 12 mL 10 10 Stück
10647955 150 mm 6 mL 1 1 Stück
15244095 100 mm 4 mL 1 1 Stück
12746768 300 mm 12 mL 1 1 Stück
12756768 500 mm 19 mL 1 1 Stück
11702354 40 mm 1,5 ml 10 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11732354 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204000730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 €
    236.47 € / 10 Stück
    Sparen 50.53 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Flussadapter nicht verfügbar
Spezifikation
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Menge 10
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Typ Economy-Chromatographiesäule
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 12 mL
Länge (metrisch) 300 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 0.39 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol