Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn Durchflussadapter für Economy-Säulen
Beschreibung
Enthält
- PTFE-Eluentenkanüle
- Polyacetalgehäuse,
- Viton™ O-Ringdichtung
- Ein 20-μm-Ersatzbetthalter aus Polyethylen
Bestellinformation
Zusätzliche Bettstützen können in Packungen mit 10 Stück bestellt werden (siehe K420415-1001, -1501, -2501).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter zur Durchflussregelung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 25 mm Innendurchm. FlexColumn™ Economy-Säule für Konzentration und pH-Gradienten, Umkehrfluss und Schwerkraftflusstrennung |
| Enthält | Außendurchmesser von 0.062 Zoll FEP-PTFE-Schläuche, Viton™ FKM O-Ring-Dichtung, Ersatz für HDPE-Betthalter mit 20 um Porosität |
| Zur Verwendung mit | 25-mm-ID-FlexColumn |
| Gesamtlänge (metrisch) | 140 mm |
| Material | Polyacetal, HDPE |