Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn Durchflussadapter für Economy-Säulen
Konvertieren Sie Standard FlexColumn™-Säulen in Säulen mit anpassbarem Bettvolumen
Marke:  DWK Life Sciences 420415-1500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13423646
  • 421.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält
  • PTFE-Eluentenkanüle
  • Polyacetalgehäuse,
  • Viton™ O-Ringdichtung
  • Ein 20-μm-Ersatzbetthalter aus Polyethylen
Bestellinformation
Zusätzliche Bettstützen können in Packungen mit 10 Stück bestellt werden (siehe K420415-1001, -1501, -2501).
Spezifikation
Spezifikation
15 mm Innendurchm. FlexColumn™ Economy-Säule für Konzentration und pH-Gradienten, Umkehrfluss und Schwerkraftflusstrennung
140 mm
HDPE
Adapter zur Durchflussregelung
Polyacetal
Außendurchmesser von 0.062 Zoll FEP-PTFE-Schläuche, Viton™ FKM O-Ring-Dichtung, Ersatz für HDPE-Betthalter mit 20 um Porosität