Learn More
DWK Life Sciences BUBBLER MINERAL OIL
Artikelnummer. 11862923
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11862923 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11862923 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 6522200000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wird mit Mineralöl verwendet, um die Gaszugabe zu Reaktionen zu beobachten
  • Kann zur Entlüftung eines Reaktionsgemisches zur Atmosphäre verwendet werden
  • Die Schlauchverbindungen haben einen Außendurchmesser von 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gasblasengenerator
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.98 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7.28 Zoll
Höhe (metrisch) 185 mm
Breite (angloamerikanisch) 3.14 Zoll
Breite (metrisch) 80 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mineralöl, um die Gaszugabe zu Reaktionen zu beobachten