Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ HPLC Economy 3-Hole Ultra-Ware Cap System: Zubehör für IC-Pumpen
Artikelnummer. 11792304 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11792304 PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11792304 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4208220018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.70 €
    3.91 € / 1 Stück
    Sparen 1.79 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Rohrmuttern und Dichtkegel eignen sich zum Anschließen von Schläuchen an die Endanschlüsse von CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ und ULTRA-WARE™ Filtrationseinheiten.
  • EFTE-Ferrulen ohne Flansch für Schläuche mit 1/8 in. Außendurchmesser
  • Zur Verwendung mit Steckmuttern der 420821 Serien
  • 10/Karton
  • Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
Tekniske data
Typ Ferrule
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC-Kappensystem
Material PTFE
Menge 1/Karton
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.