Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ UltraWare HPLC-Economy-Verschlusssysteme mit 3 Löchern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
- Kappe aus PTFE
- Mit O-Ring aus TFE/Propylen und Schraubkragen aus Polypropylen
- Anschlussgewinde an der Oberseite des Kappe mit standardmäßigen 1/4-28-Anschlüssen ohne Flansch
- Zwei Anschlüsse haben 1/8 in.-Durchlässe, der dritte Anschluss verfügt über einen 1/16 in.-Durchlass
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Beschreibung | Economy-Kappensystem mit drei Öffnungen und 5 Liter-Reservoir |
| Enthält | O-Ring aus TFE/Propylen und Stellring aus Polypropylen, 5 l-Reservoir |
| Material | PTFE |
| Anzahl pro Karton | 1 Kartons |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |