Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ UltraWare HPLC-Economy-Verschlusssysteme mit 3 Löchern
Artikelnummer. p-4908177
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11823173
Marke: DWK Life Sciences 9539301002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kunststoffbeschichtung blockiert nahezu das gesamte UV-Licht bis in den 385 nm-Bereich und verhindert so den photochemischen Abbau lichtempfindlicher mobiler Phasen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff
  • Kappe aus PTFE
  • Mit O-Ring aus TFE/Propylen und Schraubkragen aus Polypropylen
  • Anschlussgewinde an der Oberseite des Kappe mit standardmäßigen 1/4-28-Anschlüssen ohne Flansch
  • Zwei Anschlüsse haben 1/8 in.-Durchlässe, der dritte Anschluss verfügt über einen 1/16 in.-Durchlass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Beschreibung Economy-Kappensystem mit drei Öffnungen und 1 Liter-Reservoir
Enthält O-Ring aus TFE/Propylen und Stellring aus Polypropylen, 1 l-Reservoir
Material PTFE
Anzahl pro Karton 1 Kartons
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche