Learn More
DWK Life Sciences ZENTRIFUGENGEFAESS KIMAX 200
Artikelnummer. 11858512
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11858512 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11858512 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 14720200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mit nicht angebrachtem Schraubverschluss
  • Die geringe Stellfläche ermöglicht eine bessere Konzentration der Sedimentablagerungen
  • Mit nicht aufgesetztem Polypropylenverschluss mit einer zellstoff-/vinylbeschichteten Einlage
  • Schraubgewinde: 38-400
  • Fassungsvermögen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Material Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Höhe (metrisch) 145 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe