missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Verdampfungskonzentrator nach Kuderna-Danish mit Slow-Dry-Konzentratorenröhrchen, Haken und Federn

Artikelnummer. 10328454
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10328454 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10328454 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 5700010250

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Verdampfungskonzentration

  • 24/40 oberes Gelenk
  • 19/22 unteres Gelenk

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Verdunstungskonzentrator
Produkttyp Extraktionskolben
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Enthält Langsames Trockenkonzentratorröhrchen sowie Haken und Federn
Standard-Konusverbindung unten 19/22
Oberes Ende Standard-Konusverbindung 24/40
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.