Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren
Artikelnummer. 13065813
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5, 1, 2, 5, 10 μl
100 μl
20 μl
5 μl
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13065813 100 μl 100 Stück
13005813 5 μl 100 Stück
13025813 20 μl 100 Stück
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μl 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13065813 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7645000100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Auftragen von Präadsorbens TLC Teller
Präzisionsgebohrte Glaskapillarröhrchen sind auf eine vorher festgelegte Länge geschnitten, damit jedes Kapillarröhrchen bei Befüllung ein bekanntes Volumen fasst.
  • Kapillaraktivität zieht die Flüssigkeit in das Röhrchen
  • Dosierung der Flüssigkeit durch Drücken des Balls
  • Keine besonderen Fähigkeiten oder Schulung erforderlich
  • Sofortige, professionelle Ergebnisse
  • Lieferbar in Packungen mit einem Ball zur Montage und einem Spenderfläschchen mit 100 Mikropipetten
  • Volumetrische Toleranz: ±1 %
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0410 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,0555 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,04 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1,4 mm
Material Borosilikatglas
Enthält 1 Glühlampenbaugruppe und 1 Dispensierröhrchen
Länge (angloamerikanisch) 4,56 in.
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) 116 mm
Typ Mikrokappe