Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Microcaps™ TLC-Spotting-Kapillaren
Artikelnummer. 13075813
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5, 1, 2, 5, 10 μl
100 μl
20 μl
5 μl
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
13075813 0,5, 1, 2, 5, 10 μl 500 Stück
13005813 5 μl 100 Stück
13025813 20 μl 100 Stück
13065813 100 μl 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13075813 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7645200000
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Auftragen von Präadsorbens TLC Teller
Das Kit enthält:
  • Fünf Dosierfläschchen mit je 100 Mikropipetten von 0,5, 1, 2, 5 und 10 μl
  • Saugball-Einheit
  • Spotting-Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Enthält Fünf Spenderfläschchen mit je 100 Mikropipetten mit je 0.5, 1, 2, 5 und 10 μl; Pipettierballeinheit; Spotting-Halter
Volumen (metrisch) 0,5, 1, 2, 5, 10 μl
Typ TLC-Spotting-Kapillarenkit