Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Organische Chemie im Mikrobereich LABSETS™ und Kit-Komponenten
Click to view available options
Produkttyp:
Destillationssäule
Filteradapter
Filterkolben
Hirsch-Trichter
Kurzhalskolben
Langhalskolben
Microflex Verbindungsstück für Kit für organische Chemie
Mikrospatel
Scheibe
thermometer Adapter
Menge:
10/Pckg.
100/Pckg.
5/Pckg.
Je
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
5 Stück
Descripción
- Die Microflex-Kits verfügen über spezielle Verbindungsstücke und spezifisch entwickelte Glaskomponenten, die eine hohe Vielseitigkeit bieten.
- Passt in jede Labortischschublade.
Especificaciones
Especificaciones
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organische Chemie im Mikroskalabereich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Komponententeil von Williamson-Standardlabsets und -Kits für organische Chemie |
| Enthält | Scheibe |
| Menge | 5/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | 14/20 |
| Produkttyp | Hirsch-Trichter |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido