Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoirs für Chromaflex Säulen
Artikelnummer. 15350168 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 cm
2.5 cm
Menge:
150 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Menge Packungsgröße
15350168 2.5 cm 500 ml 1 Stück
15310168 1 cm 150 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15350168 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4208370020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 €
    448.94 € / 1 Stück
    Sparen 101.06 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die CHROMAFLEX™-Verpackungsbehälter sind ideal für das Verpacken von Gelschlämmen in Säulen
  • Passend für Standardsäulen
  • Jeder Behälter ist für die einfache Montage an den CHROMAFLEX™-Säulen ausgelegt
  • Die Kapazitäten sind so angepasst, dass sie die Menge an Gelsuspension aufnehmen, die für die Verpackung der längsten Säule erforderlich ist
  • Die Verpackungsbehälter können auch als Pufferbehälter für die Schwerkraftfluss-Chromatographie verwendet werden
  • Die 1.0 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 150 ml
  • Die 2.5 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 500 ml
  • Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Verpackung Das Endstück verfügt über 1/4-28 Gewinde für den einfachen Anschluss an Pumpen
Menge 500 ml
Produkttyp Packungsreservoir
Durchmesser (metrisch) 2.5 cm