Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Artikelnummer. 13426349
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Innendurchmesser (metrisch):
11 mm
15 mm
19 mm
22 mm
25 mm
30 mm
41 mm
49 mm
Säulenkapazität:
10 ml
20 ml
30 ml
40 ml
80 ml
110 ml
130 ml
140 ml
150 ml
190 ml
240 ml
250 ml
300 ml
650 ml
1300 ml
Enthält:
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung
Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13426349
Marke: DWK Life Sciences 4205300244
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fabriqué en verre borosilicaté
Mit PTFE-Hahnstopfen
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
  • Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
  • PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
  • Verpackung nicht inbegriffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Trennung
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Typ Allgemeine Chromatographiesäule
Säulenkapazität 190 ml
Länge (metrisch) 500 mm
Material Glas
Begleitmaterial Glaswolle
Enthält PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung