Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ statische Verdünnungsflasche mit Mininert™ Ventil
Beschreibung
- Einfache, kostengünstige Methoden, um Standards flüchtiger organischer Verbindungen herzustellen, zu lagern und zu verwenden
- Entwickelt für Spül- und Fanganwendungen
- Verfügt über ein Mininert™ Ventil für zuverlässige Abdichtung und Probenintegrität
- Kimble™ Kontes™ Qualitätskonstruktion für den Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kostengünstige Methode zur Vorbereitung, Lagerung und Verwendung normenkonformer flüchtiger organischer Verbindungen |
| Material | Glas |
| Sterilität | Nicht steril |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 68 oz. |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |