Beschreibung
Hand- oder Motorbetrieb
- Komplett aus Glas
- Der Stößel ist für einen einfach gelochten Gummistopfen mit einer geeigneten Größe gefertigt (separat erhältlich)
- Kann mit langsamen Drehzahlen angetrieben werden, indem die Metallstange in das Bohrfutter eingeführt wird
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.1 bis 0.15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 1.9 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 50 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,06 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | Mattglas |
| Produkttyp | Tenbroeck-Gewebeschleifer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hand- oder Motorbetrieb |
| Länge (angloamerikanisch) Stößel | 6.2 Zoll |
| Mehr anzeigen |