Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Titeseal™ 4 ml-Hülsenfläschchen
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
2000 Stück
Beschreibung
- 4 ml Füllvolumen
- Glas
- Lieferung mit Nadelverschlussstopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.73 Zoll |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Plug Style-Nadel |
| Höhe (metrisch) | 44 mm |
| Menge | 200/Pckg. |