Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Titeseal™ 4 ml-Hülsenfläschchen
Artikelnummer. p-203023
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 15787978
Marke: DWK Life Sciences 60831D1544
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
15 x 45 mm
  • 4 ml Füllvolumen
  • Glas
  • Lieferung mit Nadelverschlussstopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographische Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 1.73 Zoll
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Plug Style-Nadel
Höhe (metrisch) 44 mm
Menge 200/Pckg.