Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Schläuche für Duall™ Gewebeschleifer, vollständig aus Glas
Artikelnummer. 10662473
Click to view available options
Enthält:
Ohne Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung
Größe:
20
21
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10662473
Marke: DWK Life Sciences 8854520021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessert die Mahleffizienz.
  • Röhrchengrößen von 21 bis 25
  • Mit oder ohne Beschichtung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 21
Produkttyp Gewebemühle-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbessert die Mahleffizienz.
Enthält Ohne Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Duall™ Gewebemühle aus Glas