Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebemühle, von 2 ml bis 100 ml.
- Hergestellt aus 33-Expansionsglas, wenig extrahierbarem Borosilikatglas, das den Anforderungen der Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A entspricht USP
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,06 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Gewebemühle-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dounce-Glasgewebemühle |
| Menge | 1/Packung |