Learn More
DWK Life Sciences Kimble Verfolgungsjagd; Kimble™ Kontes™ ULTRA-WARE™ Filtrationsadapter
Beschreibung
- Das Filtrat wird bei Verwendung einer Standardmembranfiltrationseinheit direkt in einer Medienflasche gesammelt
- Alle Komponenten sind dampfautoklavierbar.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Filtrationsadapter-Baugruppe |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |