Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ HPLC-Reservoirs
Artikelnummer. 12851541
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 mL
Bodenform:
Konisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12851541
Marke: DWK Life Sciences 9539011002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen in der Flüssigchromatographie
  • Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I, Klasse A mit Sicherheitsaußenbeschichtung aus Kunststoff
  • Sicherheitsbeschichtung verfügt über einen UV-Blocker, der die Lichtdurchlässigkeit bis zu 385 nm blockiert und so den photochemischen Abbau von lichtempfindlichen Lösungsmitteln verhindert
  • Schraubgewinde: GL45-4
  • Höchsttemperatur: 120 °C
  • Erhältlich mit flachem oder konischem Boden; Behälter mit konischem Boden liefern praktisch die gesamte mobile Phase, ohne dass der Behälter gekippt werden muss und Lösungsmittel verschüttet werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Beschichtung PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5.11 Zoll
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Typ Ultra-Ware HPLC-Reservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung, Lagerung und Abgabe von mobilen Phasen in der Flüssigchromatographie
Höhe (angloamerikanisch) 10.82 Zoll
Höhe (metrisch) 275 mm
Enthält GL45-4 Schraubgewinde
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248 °F
Max. Temperatur (metrisch) 120 °C
Außendurchmesser (metrisch) 130 mm
Bodenform Konisch