Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit roten PTFE-beschichteten Septen aus Silikon, oben offen
Click to view available options
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Verschlussgröße:
13-425
8-425
9-425
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr hochwertigen Rohstoffen
- Optimale Passform für Kimble Chase Autosampler-Fläschchen
- Praktische Montage von Kappen und Einlagen
- Erhältlich mit standardmäßigen oder vorgeschlitzten Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Einsatztyp | Vorgeschlitzt |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 9-425 |