Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Hohe-Form Hochpräzisions-Hydrometer für relative Dichte
Artikelnummer. 15828775
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,000 bis 1,070
Außendurchmesser (metrisch) Stiel:
7 mm
Außendurchmesser (metrisch):
21 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15828775
Marke: DWK Life Sciences 521111011
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erhältlich in einer Vielzahl von Graduierungsbereichen und Gesamtlängen
  • Seriennummer auf der Waage aufgedruckt
  • Ballast besteht aus Stahlgranulat und Bindemittel und ist frei von schwereren Metallen
  • Rückverfolgbarkeitszertifikat beiliegend
  • Das Zertifikat für die Rückführbarkeit zeigt an, dass die Hydrometer mit Geräten hergestellt werden, die gemäß NIST-rückführbaren Standards kalibriert wurden
  • Erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der ASTM-Spezifikation E100 und ist gemäß ASTM-Spezifikation E126 kalibriert, um die Genauigkeit zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Tal-Form-Hydrometer mit hoher Präzision und spezifischer Schwerkraft
Schritten 0,0005 sp.gr.
Länge (metrisch) 330 mm
Enthält Rückverfolgbarkeitsbescheinigung
Außendurchmesser (metrisch) Stiel 7 mm
Außendurchmesser (metrisch) 21 mm
Bereich der relativen Dichte 1,000 bis 1,070
Volumen (metrisch) 600mL