Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer Gummieinlage
Artikelnummer. 11812973
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
8 ml
12 ml
16 mL
20 ml
24 ml
40 ml
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
95 mm
Menge:
144/Karton
200/Karton
288/Karton
72/Karton
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
288 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Menge unitSize
11812973 12 ml 19 mm 65 mm 144/Karton 144 Stück
11812953 40 ml 28 mm 95 mm 72/Karton 72 Stück
11842973 24 ml 23 mm 85 mm 144/Karton 144 Stück
11802983 4 ml 17 mm 38 mm 200/Karton 200 Stück
11802973 8 ml 17 mm 60 mm 144/Karton 144 Stück
11832973 16 mL 21 mm 70 mm 144/Karton -
11823023 1.8 ml 12 mm 35 mm 288/Karton 288 Stück
11892973 2 ml 15 mm 28 mm 200/Karton 200 Stück
11812983 5.5 ml 19 mm 40 mm 200/Karton 200 Stück
11822953 20 ml 28 mm 57 mm 72/Karton 72 Stück
11892963 4 ml 15 mm 45 mm 144/Karton 144 Stück
11 options
Artikelnummer. 11812973
Marke: DWK Life Sciences 60811D3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
  • Kleine Packungsgrößen
  • Aus transparentem Borosilikatglas 33
  • Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation A
Material (Auskleidung) Naturkautschuk
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 12 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 3.2 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Menge 144/Karton
Höhe (metrisch) 65 mm