Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden, 12 ml
Artikelnummer. 10412005
Click to view available options
Kalibrierung:
Ausblasen
Graduierungen:
0,1 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 10412005
Marke: DWK Life Sciences 4519912
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dickeren Wänden für höhere Zentrifugationsgeschwindigkeiten Die Oberseite ist zur Festigkeit mit einem Rollrand ausgestattet.
  • Mit konisch geformtem Boden
  • Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Ausblasen
Zertifizierung/Konformität USP, ASTM E 438
Kapazität (metrisch) 12 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Borosilikatglas
Toleranz 0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,1 ml, >1 bis 3 ml in ±0,15 ml, >3 ml in ±0,2 ml
Form Konisch
Länge (metrisch) 118 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduierungen 0,1 ml
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 2980 × g