Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Fassungsvermögen
Beschreibung
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
- Mit konisch geformtem Boden
- Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Borosilikatglas |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 126 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Mehr anzeigen |