Learn More
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 15 ml Kapazität
Beskrivelse
Hält Zentrifugationen bis zu 2980 RZB stand
- Mit konisch geformtem Boden
- Gemäß den Anforderungen der ASTM Spezifikation E438, Typ I, Klasse A oder B aus Borosilikatglas hergestellt
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrierung | Ausblasen |
| Zertifizierung/Konformität | USP, ASTM E 438 |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Material | Borosilikatglas |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Gewindegröße | 15-415 |
| Toleranz | 0 bis 0,2 ml in ±0,05 ml, >0,2 bis 1 ml in ±0,1 ml, >1 bis 3 ml in ±0,15 ml, >3 ml in ±0,2 ml |
| Form | Konisch |
| Länge (metrisch) | 130 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?