Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde ohne Verschluss
Artikelnummer. 17751078
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
ASTM Typ I, Klasse A
USP-Typ I
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
15-425
18-400
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
2,16 dr.
3.2 dr.
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17751078
Marke: DWK Life Sciences 608151760
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die zylindrische Form gewährleistet eine gute Balance. Dank Flachboden auch freistehend nutzbar.
  • Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Ohne Graduierung, Verschluss nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 8,0 mL
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 2,16 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 60 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Verschlussgröße 15-425