Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit weiter Spitzenöffnung
Beschreibung
Für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten, Schlämmen und Suspensionen vorgesehen.Die breite Spitzenöffnung gewährleistet eine schnelle Abgabe.
- Verengtes Oberteil für Baumwollstopfen
- Farbkodierte Optionen: 5 ml (blau), 10 ml (orange), 25 ml (weiß)
- Spitzenöffnung 3 mm
- Graduierung in Intervallen von 0.1 ml
- Gemäß ASTM Spezifikation E1044, Typ III
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E1044 |
| Innendurchmesser (metrisch) | Groß |
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0 bis 4,8 ml, in Schritten von 0,1 ml |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |
| Farbe | Blau |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Mehr anzeigen |