Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit weiter Spitzenöffnung
Artikelnummer. p-3208050
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 mL
10 ml
25 ml
Länge (metrisch):
350 mm
350 mm
400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11898472
Marke: DWK Life Sciences 37034B10
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten, Schlämmen und Suspensionen vorgesehen. Die breite Spitzenöffnung gewährleistet eine schnelle Abgabe.
Für den Einsatz mit viskosen Flüssigkeiten, Schlämmen und Suspensionen vorgesehen.Die breite Spitzenöffnung gewährleistet eine schnelle Abgabe.
  • Verengtes Oberteil für Baumwollstopfen
  • Farbkodierte Optionen: 5 ml (blau), 10 ml (orange), 25 ml (weiß)
  • Spitzenöffnung 3 mm
  • Graduierung in Intervallen von 0.1 ml
  • Gemäß ASTM Spezifikation E1044, Typ III
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibriert Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E1044
Innendurchmesser (metrisch) Groß
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Graduierungen 0 to 9.5 mL
Toleranz ±0,1 ml
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 350 mm
Typ Serologische Pipette