Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Artikelnummer. 10266872
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10266872 2000 ml 6 Stück
11720734 250 ml 1 Stück
10181512 250 ml 6 Stück
10377262 125 ml 6 Stück
11710734 125 ml 1 Stück
10769024 500 ml -
11730734 500 ml 1 Stück
11740734 1000 ml 1 Stück
10520403 1000 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10266872 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 256302000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
  • Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
  • Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für eine Größe von 125 ml; alle anderen mit Hals-Außendurchmesser: 38 mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler
Höhe (angloamerikanisch) 11,3 in.
Höhe (metrisch) 28,8 cm
Flaschenhalstyp Glatt feuerpoliert
Beschriftungsfläche Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Mit Schikanen
Außendurchmesser (metrisch) 3,8 cm