Learn More
DWK Life Sciences X2 Dissolution flask, 1000ml
Artikelnummer. 15103006 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15103006 160 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15103006 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 337301000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    273.18 € / 2 Stück
    Sparen 16.82 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Bioverfügbarkeits-Auflösungstests von Medikamenten
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Rundboden
Specifications
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prüfung der Bioverfügbarkeit und Freisetzung von Wirkstoffen
Länge (metrisch) 160 mm
Produkttyp Testgefäß zur Untersuchung der Freisetzung
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Non-sterile
Bodenform Round
Außendurchmesser (metrisch) 108 mm