Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser
Artikelnummer. p-33745
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Artikelnummer. 11756333
Marke: DWK Life Sciences 14005250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht zur Verwendung mit Heizplatten mit Temperaturgradienten oder ohne Rühren geeignet.
Solide Bauweise verlängert die Lebensdauer
  • Mit Ausguss
  • Mit Beschriftungsfläche
  • Nutzen Sie weiße Graduierungen, um das Volumen näherungsweise zu bestimmen
  • Auf ±5 % genau
  • Dicke, gleichmäßige Wände mit zusätzlicher Wandstärke im oben angesetzten Rand
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 Typ II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,63 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.7 cm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung
Graduierungsbereich 25 bis 200 ml
Höhe (angloamerikanisch) 3,62 in.
Höhe (metrisch) 9.2 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12/Packung
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß