Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Heavy-Duty Messkolben der Klasse A aus Klarglas mit Stopfen aus PE
Artikelnummer. 11842943
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11842943 50 ml 6 Stück
11862943 500 ml 6 Stück
11852943 250 ml 6 Stück
3 options
Artikelnummer. 11842943
Marke: DWK Life Sciences 92812P50
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Stopfen aus Polyethylen.
  • Die breite Öffnung erleichtert den Zugang mit Pipetten
  • Die starken, gleichmäßigen Wände gewährleisten eine hervorragende Beständigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit
  • Mit großen, gut ablesbaren Permanentmarkierungen
  • Flacher Innenboden zum Rühren mit Standard-Rührstäben
  • Graduierung gemäß den Volumentoleranzen der Klasse A
  • Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
  • Die Größen von 5 bis 250 ml sind kalibriert gemäß ASTM™ E288
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 6,1 in.
Höhe (metrisch) 15.5 cm
Toleranz ±0.08 ml
Graduated Ja
Mouth Style Weit
Bodenform Flach