Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit sicherheitsbeschichtetem Röhrchen
Artikelnummer. 11808512
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
0,59 oz., 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11808512
Marke: DWK Life Sciences 8854600023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklavierbare transparente Beschichtung
  • Mit Glaspistill
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,59 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Autoklavierbar Ja
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,39 in.
Kapazität (metrisch) 15 ml
Länge (angloamerikanisch) Welle 10,9 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 6,88 in.
Länge (metrisch) Welle 278 mm
Länge (metrisch) Schlauch 175 mm
Material Glas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0,98 in.
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 25 mm
Fassungsvermögen 0,59 oz., 15 ml
Größe 23