Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Artikelnummer. 10398022
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10398022
Marke: DWK Life Sciences 8854800020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 4.5 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0.177 in.
Kapazität (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
Enthält Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Länge (angloamerikanisch) Welle 6.1 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3.14 in.
Länge (metrisch) Welle 155 mm
Länge (metrisch) Schlauch 80 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.51 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 13 mm
Fassungsvermögen 1 ml (0.03 oz.)
Größe 20