Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
- Kann mit Motor angetrieben werden
- Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
- Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,59 oz. |
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,23 in. |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge |
| Enthält | Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr |
| Länge (angloamerikanisch) Welle | 10.55 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 6,88 in. |
| Mehr anzeigen |