Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Artikelnummer. 10545115
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545115
Marke: DWK Life Sciences 8854500021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,23 in.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
Enthält Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Länge (angloamerikanisch) Welle 8,14 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 4,72 in.
Länge (metrisch) Welle 207 mm
Länge (metrisch) Schlauch 120 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0,62 in.
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 16 mm
Fassungsvermögen 0,1 oz., 3 ml
Größe 21