Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Beschreibung
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
- Kann mit Motor angetrieben werden
- Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
- Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.16 oz. |
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,31 in. |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge |
| Enthält | Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas |
| Länge (angloamerikanisch) Welle | 8,66 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Röhrchen | 5,9 in. |
| Mehr anzeigen |