Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Artikelnummer. 10793246
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Größe unitSize
10793246 30 ml (1.18 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 24 1 Stück
11854005 1 ml (0.03 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 20 1 Stück
10514425 15 ml (0.59 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 23 1 Stück
10625705 0,16 oz., 5 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 22 -
10271645 5 ml (0.16 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 22 1 Stück
10707223 50 ml (1.96 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 25 1 Stück
10545115 0,1 oz., 3 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 21 1 Stück
10299544 15 ml (0.59 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 23 -
10398022 1 ml (0.03 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 20 -
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10793246
Marca: DWK Life Sciences 8854800024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapazität (angloamerikanisch) 1.18 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,39 in.
Kapazität (metrisch) 30 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
Enthält Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Länge (angloamerikanisch) Welle 12 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 8.46 in.
Länge (metrisch) Welle 305 mm
Länge (metrisch) Schlauch 215 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 1.25 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 32 mm
Fassungsvermögen 30 ml (1.18 oz.)
Größe 24
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.