Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer
Artikelnummer. p-155546
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Größe unitSize
11854005 1 ml (0.03 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 20 1 Stück
10514425 15 ml (0.59 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 23 1 Stück
10625705 0,16 oz., 5 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 22 -
10271645 5 ml (0.16 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 22 1 Stück
10707223 50 ml (1.96 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 25 1 Stück
10545115 0,1 oz., 3 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 21 1 Stück
10299544 15 ml (0.59 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 23 -
10793246 30 ml (1.18 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 24 1 Stück
10398022 1 ml (0.03 oz.) Pistill aus PTFE und glattes Glasrohr 20 -
9 options
Artikelnummer. 11854005
Marke: DWK Life Sciences 8854500020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz
  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006 Zoll (0.10 bis 0.15 mm) Abstand haben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,23 in.
Kapazität (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
Enthält Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Länge (angloamerikanisch) Welle 6.1 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 3.14 in.
Länge (metrisch) Welle 155 mm
Länge (metrisch) Schlauch 80 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.51 Zoll
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 13 mm
Fassungsvermögen 1 ml (0.03 oz.)
Größe 20