Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
- Aus langlebigem Borosilikatglas
- Mit Flussratenadapter
- Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
- Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
- Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
- Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
- Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
- Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)
Spezifikation
Spezifikation
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien |
| Menge | 10/Karton |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Typ | Economy-Chromatographiesäule |
| Max. Druck | 14,5 psi |
| Porengröße | 20 μm |
| Säulenkapazität | 40 mL |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Mehr anzeigen |