Beschreibung
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
- Aus langlebigem Borosilikatglas
- Mit Flussratenadapter
- Präzisionsgeschliffene Säulenenden bilden mit den Endkappen eine dichte Verbindung, sodass keine Leckagen auftreten. “kriechen” unter Druck
- Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
- Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
- Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
- Die Bettstütze verfügt über eine μ20 µm Polyethylenscheibe, die den größten Teil des Mediums für die Niederdruck-Wasserchromatographie zurückhält.
- Die Säulen sind mit Durchflussadaptern zur Anpassung ausgestattet. Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellen)
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Druck | 14,5 psi |
| Porengröße | 20 μm |
| Säulenkapazität | 40 mL |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Material | Borosilikatglas Typ I, Klasse A |
| Begleitmaterial | HDPE |
| Anschlusstypen | Luer-Lock-Stecker |
| Querschnittbereich | 0.79 cm3 |
| Sterilisationsmethode | 2 N NaOH oder 100 % Ethanol |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Mehr anzeigen |