Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Artikelnummer. 12923341
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Säulenkapazität:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Menge:
10/Karton
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Packungsgröße
12923341 100 mm 8 mL Jeweils 1 Stück
12903351 500 mm 40 mL Jeweils 1 Stück
11792354 500 mm 40 mL 10/Karton 10 Stück
11782354 300 mm 24 mL 10/Karton 10 Stück
12963341 200 mm 16 mL Jeweils 1 Stück
11772354 200 mm 16 mL 10/Karton 10 Stück
11762354 100 mm 8 mL 10/Karton 10 Stück
12983341 300 mm 24 mL Jeweils 1 Stück
12903341 50 mm 4 mL Jeweils 1 Stück
11752354 500 mm 4 mL 10/Karton 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12923341 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204011010
Sparen Sie bis zu 60 % auf unverzichtbare Produkte für Vertragsanalysen
Verwenden Sie den Aktionscode 28025
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Präzisionsgeschliffene Säulenenden bilden mit den Endkappen eine dichte Verbindung, sodass keine Leckagen auftreten. “kriechen” unter Druck
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Bettstütze verfügt über eine μ20 µm Polyethylenscheibe, die den größten Teil des Mediums für die Niederdruck-Wasserchromatographie zurückhält.
  • Die Säulen sind mit Durchflussadaptern zur Anpassung ausgestattet. Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellen)
Spezifikation
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 8 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 0.79 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Typ Economy-Chromatographiesäule
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm