Learn More
Kimble™ Griffin Messbecher mit Ausguss in niedriger Form
Artikelnummer. 10297904
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Graduierungsbereich:
100 bis 1000 ml
20 bis 80 ml
200 bis 1400 ml
200 bis 2000 ml
25 bis 200 ml
Schritten:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
16 Stück
4 Stück
48 Stück
8 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungsbereich Schritten unitSize
10297904 1000 ml 100 bis 1000 ml 50 ml -
10232073 100 ml 20 bis 80 ml 10 ml 48 Stück
10339354 250 ml 25 bis 200 ml 25 ml -
11726333 1500 ml 200 bis 1400 ml 100 ml 4 Stück
10798985 1500 ml 200 bis 1400 ml 100 ml 16 Stück
11736333 2000 ml 200 bis 2000 ml 100 ml 4 Stück
31925054 2000 ml 200 bis 2000 ml 100 ml 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10297904 Lieferant Kimble™ Lieferanten-Nr. 140001000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble™ Niedrige Griffin Becher mit Ausgießer haben durch ihren dicken, leicht ausgestellten Rollrand ausgezeichnete Ausgießeigenschaften und sind dank ihrer gleichmäßig starken Seitenwände und Böden auch für den Einsatz auf Heizplatten geeignet.
  • Mattierte Markierungsfläche für die Beschriftung mit einem gewöhnlichen Bleistift
  • Gut ablesbare weiße Skala zum Messen und/oder Mischen von Flüssigkeiten
  • Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4,21 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10.7 cm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 100 bis 1000 ml
Höhe (angloamerikanisch) 5,7 in.
Höhe (metrisch) 14.5 cm
Enthält Ausguss
Schritten 50 ml
Markertyp Dauerhafte matte Markierung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin