Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Mikrogewebeschleifer
Artikelnummer. 10082472
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0.3 ml (0.01 oz.)
3 ml (0.1 oz.)
Gewindegröße (angloamerikanisch):
0.5–16.7 Zoll
0.78–15.7 Zoll
Gewindegröße (metrisch):
13 bis 425 mm
20 bis 400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Gewindegröße (angloamerikanisch) Gewindegröße (metrisch) unitSize
10082472 3 ml (0.1 oz.) 0.78–15.7 Zoll 20 bis 400 mm 1 Stück
15224943 0.3 ml (0.01 oz.) 0.5–16.7 Zoll 13 bis 425 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10082472
Marke: DWK Life Sciences 8854900020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Lieferung mit Stößel, Röhrchen und Phenolharzverschluss mit PTFE-Einsatz
Die schwerwandige Konstruktion minimiert ein Brechen des Röhrchens.
  • Der flache Boden ermöglicht ein Aufstellen des Röhrchens.
  • Abstand zwischen Stößel und Röhrchen ca. 0.15 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 20
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0.00015 bis 0.0002 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0.35 Zoll
Durchmesser (metrisch) Welle 9 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Material Mattglas
Produkttyp Gewebemühle
Enthält Stößel, Röhrchen und Phenolkappe mit PTFE-Einsatz
Länge (angloamerikanisch) Stößel 6.4 Zoll
Länge (metrisch) Stößel 165 mm
Gewindegröße (angloamerikanisch) 0.78–15.7 Zoll
Gewindegröße (metrisch) 20 bis 400 mm
Fassungsvermögen 3 ml (0.1 oz.)