Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Micro-Vial Graduierte Fläschchen mit Schraubgewinde
Codice prodotto. 10444552
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisch):
3 ml
10.0 ml
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Höhe (angloamerikanisch):
2 in.
2,87 in.
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
Codice prodotto. Volumen (metrisch) Farbe Höhe (angloamerikanisch) unitSize
10444552 10.0 ml Durchsichtig 2,87 in. -
17978970 3 ml Klar 2 in. 12 Stück
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10444552
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 6070010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Mit oben offenem Verschluss und PTFE-beschichtetem Septum
  • Accuform™
  • Borosilikatglas
  • Montiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 10.0 ml
Skala Ja
Höhe (angloamerikanisch) 2,87 in.
Basisausführung Spitz zulaufend
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Menge 12 Karton
Marking Spot Ja
Höhe (metrisch) 73 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.