Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Stößel für DUALL™ Gewebeschleifer aus Glas
Artikelnummer. 10079731
Click to view available options
Größe:
20
21
22
23
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10079731
Marke: DWK Life Sciences 8854510023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Mahleffizienz ist bei Verwendung dieses Röhrchens erheblich verbessert. Erhältlich in den Größen 20 bis 23.
  • Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen, um das Gewebe wirkungsvoll zu reduzieren und ein gleichmäßiges Homogenat zu erzeugen.
  • Dieses geschliffene Glasmodell eignet sich ideal für Bindegewebe wie Muskeln, Herz und Lunge.
  • Die Konstruktion ist so stark, dass der Stößel motorisiert angetrieben werden kann.
  • Der Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis0.006 Zoll.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 23
Produkttyp Gewebemühle-Stößel
Zur Verwendung mit (Geräte) Duall™ Gewebemühle aus Glas