Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebemühle
Artikelnummer. 10604393
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
4 ml (0.13 oz.)
Graduierungen:
0.5 bis 4 ml
1 bis 9 ml
2 to 25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10604393
Marke: DWK Life Sciences 8855100020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit gezahntem PTFE-Stößel und graduiertem Röhrchen
  • Radiale Verzahnungen auf dem unteren Teil der PTFE-Stößels transportieren das Homogenat in den zylindrischen Teil des Röhrchens
  • Stößelschaft aus Edelstahl
  • Eingeschmolzene Graduierungen im Glasröhrchen
  • Röhrchen und Stößel sind auswechselbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 20
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0.15 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 4 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 0.13 oz.
Kapazität (metrisch) 4 ml
Produkttyp Stößel und graduiertes Röhrchen
Graduierungen 0.5 bis 4 ml
Länge (angloamerikanisch) Stößel 8.46 in.
Länge (metrisch) Stößel 215 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 4.9 in.
Länge (metrisch) Schlauch 125 mm
Fassungsvermögen 4 ml (0.13 oz.)